missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tripelennamine Hydrochloride, Mikromol™
Beskrivning
Tripelennamine Hydrochloride
Spezifikation
Spezifikation
| Kemiskt namn eller material | Tripelennamine hydrochloride |
| CAS | 154-69-8 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tripelennamine hydrochloride |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N3 . Cl H |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, monohydrochloride, 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, hydrochloride, Pyridine, 2-[benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]-, monohydrochloride, 2-[Benzyl[2-(dimethylamino)ethyl]amino]pyridine hydrochloride, Azaron, Dehistin, Dehistin monohydrochloride, N,N-Dimethyl-N'-(2-pyridyl)-N'-benzylethylenediamine hydrochloride, N-Benzyl-N',N'-dimethyl-N-2-pyridylethylenediamine hydrochloride, NIH 10186, PBZ, Piristin, Pyribenzamine hydrochloride, Pyribenzamine monohydrochloride, Pyrinamine, ReCovr, Stanzamine, Tripelennamine hydrochloride, Tripelennamine monohydrochloride, Vetibenzamine, Vetobenzamina |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H |
| LEDER | Cl.CN(C)CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | N'-benzyl-N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-ylethane-1,2-diamine;hydrochloride |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?