Läs mer
Tripelennamine Hydrochloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tripelennamine hydrochloride |
| Kvantitet | 10 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3.ClH/c1-18(2)12-13-19(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15;/h3-11H,12-14H2,1-2H3;1H |
| Formel vikt | 291.1502 |