Läs mer
Tripelennamine N-Oxide, Mikromol™
Beskrivning
Tripelennamine N-Oxide
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Tripelennamine N-Oxide |
| CAS | 60317-19-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Tripelennamine N-Oxide |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C16 H21 N3 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | 1,2-Ethanediamine, N1,N1-dimethyl-N2-(phenylmethyl)-N2-2-pyridinyl-, N1-oxide, 1,2-Ethanediamine, N,N-dimethyl-N'-(phenylmethyl)-N'-2-pyridinyl-, N-oxide (9CI), Tripelennamine, N-oxide (6CI) |
| InChI formel | InChI=1S/C16H21N3O/c1-19(2,20)13-12-18(16-10-6-7-11-17-16)14-15-8-4-3-5-9-15/h3-11H,12-14H2,1-2H3 |
| LEDER | C[N+](C)([O-])CCN(Cc1ccccc1)c2ccccn2 |
| IUPAC-namn | 2-[benzyl(pyridin-2-yl)amino]-N,N-dimethylethanamine oxide |
| Visa mer |