Läs mer
Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 11906001 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11906001 5 g 5g
11916001 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11906001 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 438980050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 99662-46-1
Molekylformel C24H21ClNP·ClH
Molekylvikt (g/mol) 426.32
InChI-nyckel JHQWTRCLYUFMSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonym triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-ylmethyl phosphanium hydrochloride chloride, acmc-20ajcr, triphenyl 2-pyridylmethyl-phosphonium chloride hydrochloride, triphenyl 2-pyridylmethyl phosphonium ch loride hydrochloride, triphenyl pyridin-2-yl methyl phosphanium chloride-hydrogen chloride 1/1/1
PubChem CID 16213046
IUPAC-namn triphenyl(pyridin-2-ylmethyl)phosphanium;chloride;hydrochloride
LEDER C1=CC=C(C=C1)[P+](CC2=CC=CC=N2)(C3=CC=CC=C3)C4=CC=CC=C4.Cl.[Cl-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Smältpunkt 241.0°C to 244.5°C
Färg White to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5 to max. 102.5% min. On dry basis (Argentometry)
Kvantitet 5 g
Formel vikt 426.32
Procent renhet 98%
Fysisk form Low Melting Solid
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenyl(2-pyridylmethyl)phosphonium chloride hydrochloride
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.