Läs mer
Triphenyl borate, 97%
Produktkod. 15462008
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15462008 25 g 25g
15452008 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15462008 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55686.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1095-03-0 | C18H15BO3 | 290.125 g/mol
Trifenylborat är en användbar boronester med kemosterilerande aktivitet mot Cochliomyia hominivorax. Det används också som en kompetitiv hämmare av ureas av Klebsiella aerogenes som används för att studera mekanismerna för interaktion med det nickelaktiva stället.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Trifenylborat är en användbar boronester med kemosterilerande aktivitet mot Cochliomyia hominivorax. Det används också som en kompetitiv hämmare av ureas av Klebsiella aerogenes som används för att studera mekanismerna för interaktion med det nickelaktiva stället.
Löslighet Löslig i kloroform
, metanol.
Anteckningar
Fukt, vattenkänslig. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Hygroskopisk. Förvaras i inert atmosfär.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1095-03-0
Molekylformel C18H15BO3
Molekylvikt (g/mol) 290.125
MDL-nummer MFCD00059011
InChI-nyckel MDCWDBMBZLORER-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenoxyborane, phenyl borate, triphenoxyboron, boric acid, triphenyl ester, phenyl borate, pho 3 b, trifenylester kyseliny borite, boric acid h3bo3 , triphenyl ester, triphenyl ester boric acid, trifenylester kyseliny borite czech, boric acid triphenyl ester
PubChem CID 14182
IUPAC-namn trifenylborat
LEDER B(OC1=CC=CC=C1)(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl borate
Smältpunkt 98°C to 101°C
Linjär formel (C6H5O)3B
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2811
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in chloroform,methanol.
Formel vikt 290.13
Procent renhet 97%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.