Läs mer
Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium Chloride |
| CAS | 35812-45-4 |
| Molekylformel | C25H20O2PCl |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | Phosphonium','(4-carboxyphenyl)triphenyl-','chloride (9CI), (p-Carboxyphenyl)triphenylphosphonium chloride, Triphenyl(p-carboxyphenyl)phosphonium chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C25H19O2P.ClH/c26-25(27)20-16-18-24(19-17-20)28(21-10-4-1-5-11-21,22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;/h1-19H;1H |
| LEDER | [Cl-].O=C(O)C1=CC=C(C=C1)[P+](C=2C=CC=CC2)(C=3C=CC=CC3)C=4C=CC=CC4 |
| IUPAC-namn | (4-carboxyphenyl)triphenylphosphonium chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 418.86 |
| Formel vikt | 418.09 |