Läs mer
Trifenylfosfat, 98 %
Produktkod. 11377995
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11377995 250 g 250g
11387995 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11377995 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L08130.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 115-86-6 | C18H15O4P | 326,29 g/mol
Trifenylfosfat används som intern standard vid screening och kvantifiering av jordbrukskemikalierester i grönsaker och frukter. Det används i plastbearbetning och formning av plastflöde och prestanda.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylfosfat används som intern standard vid screening och kvantifiering av jordbrukskemikalierester i grönsaker och frukter. Det används i plastbearbetning och formning av plastflöde och prestanda.
Löslighet
Reagerar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med oxidationsmedel och fukt. Förvara under torr inert gas. Skydda mot fukt och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-86-6
Molekylformel C18H15O4P
Molekylvikt (g/mol) 326.29
MDL-nummer MFCD00003031
InChI-nyckel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphate, phosphoric acid, triphenyl ester, disflamoll tp, triphenoxyphosphine oxide, celluflex tpp, phosflex tpp, trifenylfosfat, phenyl phosphate pho 3po, phosphoric acid triphenyl ester, trifenylfosfat czech
PubChem CID 8289
ChEBI CHEBI:35033
IUPAC-namn trifenylfosfat
LEDER O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl phosphate
Smältpunkt 48°C to 52°C
Kokpunkt 247°C to 250°C (11 mmHg)
Flampunkt 223°C (433°F)
Odör Odorless
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN3077
Beilstein 1888236
Merck Index 14,9742
Löslighetsinformation Reacts with water.
Formel vikt 326.29
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenyl phosphate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.