Läs mer
Trifenylfosfat, ren, Fisher Chemical
Produktkod. 10497840 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10497840 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10497840 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3650/53
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-11-2026
Specifikationer
Förpackning Pulverburk av plast
CAS 115-86-6
Ångtryck 1,3 hPa 193
Fysisk form Fast
Molekylformel C18H15O4P
MDL-nummer MFCD00003031
Färg Vitt
Smältpunkt 47 °C
Kokpunkt 370 °C
InChI-nyckel XZZNDPSIHUTMOC-UHFFFAOYSA-N
LEDER O=P(OC1=CC=CC=C1)(OC1=CC=CC=C1)OC1=CC=CC=C1
IUPAC-namn trifenylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 326.29
PubChem CID 8289
Kvantitet 500 g
ChEBI CHEBI:35033
Formel vikt 326,28 g/mol