Läs mer
Triphenyl Phosphate, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15891441
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15891441 100 g 100g
15801451 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15891441 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211970100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 115-86-6
Specifikationer
Smältpunkt 48°C to 50°C
Kokpunkt 220°C/5 hPa
Molekylformel (C6H5O)3PO
MDL-nummer MFCD00003031
Kvantitet 100 g
Synonym Triphenyl phosphate, Phosphoric acid triphenyl ester, Triphenyl phosphate
Molekylvikt (g/mol) 326.28