Läs mer
Trifenylfosfat (TPP) 500 μg/ml i metyltert-butyleter, Dr. Ehrenstorfer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylphosphate |
| CAS | 115-86-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triphenylphosphate |
| Frakt skick | Ispåse (-20 °C) |
| Molekylformel | C18 H15 O4 P |
| Koncentration | 500 μg/ml |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Phosphoric acid, triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| LEDER | O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3 |
| Visa mer |