Läs mer
Trifenylfosfat, TRC
Produktkod. 30452759
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30452759 1 g
1 options
Produktkod. 30452759 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8089901G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphate
CAS 115-86-6
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Molekylformel C18 H15 O4 P
Kvantitet 1 g
Synonym Phosphoric acid','triphenyl ester, Celluflex TPP, DHPF 005, Disflamoll TP, NSC 57868, Phenyl phosphate ((PhO)3PO), Phoscon FR 903N, Phosflex TPP, Reofos TPP, S 4, S 4 (phosphate), Sumilizer TPP, TFF, TP, TPP, TPPA, TTP, TTP (triphenyl phosphate), Triphenol phosphate, Triphenoxyphosphine oxide, Triphenyl phosphate, WSFR-TPP, Wako TPP
InChI formel InChI=1S/C18H15O4P/c19-23(20-16-10-4-1-5-11-16,21-17-12-6-2-7-13-17)22-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER O=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
IUPAC-namn Trifenylfosfat
Molekylvikt (g/mol) 326.28
Formel vikt 326.0708