Läs mer
Triphenyl Phosphine, Pure, Fisher Chemical
Produktkod. 10060450 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackning:
Plastic powder jar
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10060450 100 g Plastic powder jar 100g
1 options
Produktkod. 10060450 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer T/3652/48
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
CAS 603-35-0
Smältpunkt 78.5°C
Färg White
Kokpunkt 377°C
Förpackning Plastic powder jar
Molekylformel C18H15P
MDL-nummer MFCD00003043 MFCD20489348
Kvantitet 100 g
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
InChI-nyckel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn triphenylphosphane
Molekylvikt (g/mol) 262.29
PubChem CID 11776
Formel vikt 262.28g/mol
Fysisk form Solid
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.