Läs mer
Trifenylfosfit, 97 %
Produktkod. 11462948
Change view
Kvantitet:
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
2500g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11462948 500 g 500g
11472948 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11462948 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A18662.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310,289 g/mol
Används för att omvandla alkoholer till alkylhalider, som ett peptidkopplingsmedel och, i kombination med ozon, som en lågtemperaturkälla för singlettsyre och ligand för metallkatalyserade reaktioner. Används även som reagens vid framställning av blandade valenta nickeldifosfinditiolatbryggade järnkarbonylfosfinkomplex som modeller av [NiFe]-hydrogenasaktivt ställe.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Används
för att omvandla alkoholer till alkylhalider, som ett peptidkopplingsmedel och, i kombination med ozon, som en lågtemperaturkälla för singlettsyre och ligand för metallkatalyserade reaktioner. Används även som reagens vid framställning av blandade valenta nickeldifosfinditiolatbryggade järnkarbonylfosfinkomplex som modeller av [NiFe]-hydrogenasaktivt ställe.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig, förvara bort från luft och fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-02-0
Molekylformel C18H15O3P
Molekylvikt (g/mol) 310.289
MDL-nummer MFCD00003032
InChI-nyckel HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC-namn trifenylfosfit
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl phosphite
Smältpunkt 22°C to 24°C
Densitet 1.184
Kokpunkt 360°C
Flampunkt 146°C (295°F)
Odör Mild
Linjär formel (C6H5O)3P
Kvantitet 500 g
UN-nummer UN3077
Känslighet Air Sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 310.29
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenyl phosphite
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 1
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Preobcutljivost koze Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H315-Irriterar huden.
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • H410-Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Skyddsangivelse
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenyl phosphite
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.