Läs mer
Trifenylfosfit, 97 %
Beskrivning
Används för att omvandla alkoholer till alkylhalider, som ett peptidkopplingsmedel och, i kombination med ozon, som en lågtemperaturkälla för singlettsyre och ligand för metallkatalyserade reaktioner. Används även som reagens vid framställning av blandade valenta nickeldifosfinditiolatbryggade järnkarbonylfosfinkomplex som modeller av [NiFe]-hydrogenasaktivt ställe.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
för att omvandla alkoholer till alkylhalider, som ett peptidkopplingsmedel och, i kombination med ozon, som en lågtemperaturkälla för singlettsyre och ligand för metallkatalyserade reaktioner. Används även som reagens vid framställning av blandade valenta nickeldifosfinditiolatbryggade järnkarbonylfosfinkomplex som modeller av [NiFe]-hydrogenasaktivt ställe.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anteckningar
Luft- och fuktkänslig, förvara bort från luft och fukt. Förvara på sval plats. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvara under torr inert gas.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenyl phosphite |
| Smältpunkt | 22 °C till 24 °C |
| Densitet | 1.184 |
| Kokpunkt | 360 °C |
| Flampunkt | 146 °C (295 °F) |
| Odör | Mild |
| Linjär formel | (C6H5O)3P |
| Kvantitet | 2500 g |
| UN-nummer | UN3077 |
| Känslighet | Luftkänslig |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.