Läs mer
Trifenylfosfit, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11935161 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
1 L
2.5 L
10 L
Förpackning:
Glasflaska
Plast trumma
Förpackningsstorlek:
1 L
10 L
2.5 L
Produktkod. 11935161
Brand: Thermo Scientific Acros 140440100
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 101-02-0 | C18H15O3P | 310.28 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 101-02-0
Molekylformel C18H15O3P
Molekylvikt (g/mol) 310.28
InChI-nyckel HVLLSGMXQDNUAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym phosphorous acid, triphenyl ester, advance tpp, triphenoxyphosphine, phenyl phosphite, stabilizer p 36, trifenoxyfosfin, trifenylfosfit, phosclere t 36, efed, mellite 310
PubChem CID 7540
IUPAC-namn trifenylfosfit
LEDER C1=CC=C(C=C1)OP(OC2=CC=CC=C2)OC3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl phosphite
Aciditet 1.5mg KOH/g max.
Smältpunkt 22.0°C to 24.0°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1840g/mL, 1.184
Kokpunkt 360.0°C
Flampunkt 146°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plast trumma
Linjär formel (C6H5O)3P
Brytningsindex 1.5893 to 1.5913
Kvantitet 10 L
Beilstein 06,177
Fieser 01,1249; 02,446; 03,322
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slowly hydrolyses in water, soluble in many organic solvents
Formel vikt 310.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.