Läs mer
Trifenylfosfit, TRC
Produktkod. 30450441
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30450441 1 g
1 options
Produktkod. 30450441 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8089951G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl Phosphite
CAS 101-02-0
Molekylformel C18 H15 O3 P
Kvantitet 1 g
Synonym Phenyl phosphite ((C6H5O)3P) (6CI,7CI), ADK Stab TPP, Advance TPP, Antioxidant TPP, Antioxidant TPPi, Doverphos 10, Irgafos TPP, Irgastab CH 55, JP 30, JP 360, Mark TPP, Mellite 310, NSC 43789, NSC 62219, Phosclere T 36, Plastistab 2334, Sumilizer TPP-R, Sumilizer TTP-R, TP 1, TP 1 (plasticizer), TP-I, TPP, TPP (plasticizer), TPP-R, Tppi, Triphenoxyphosphine, Triphenyl phosphite, Tris(phenoxy)phosphine, Weston TPP, Phosphorous acid, triphenyl ester, Triphenyl Phosphite
InChI formel InChI=1S/C18H15O3P/c1-4-10-16(11-5-1)19-22(20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER O(P(Oc1ccccc1)Oc2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Trifenylfosfit
Molekylvikt (g/mol) 310.28
Formel vikt 310.0759