Läs mer
Trifenylfosforothioat, TRC
Produktkod. 30452511
Change view
Kvantitet:
25 mg
250 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30452511 250 mg
30451860 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 30452511 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT809005250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 597-82-0
Molekylformel C18 H15 O3 P S
Molekylvikt (g/mol) 342.35
Synonym Phenyl phosphorothioate ((PhO)3PS) (6CI,7CI), NSC 57867, O,O,O-Triphenyl phosphorothioate, O,O,O-Triphenyl thiophosphate, T 309, T 309 (antiwear additive), Thiophosphoric acid triphenyl ester, Triphenoxyphosphine sulfide, Triphenyl phosphorothioate, Triphenyl phosphorothionate, Triphenyl thiophosphate
IUPAC-namn triphenoxy(sulfanyliden)-λ^{5}-fosfan
LEDER S=P(Oc1ccccc1)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenyl phosphorothioate
Anteckningar om renhetsgrad HPLC
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C18H15O3PS/c23-22(19-16-10-4-1-5-11-16,20-17-12-6-2-7-13-17)21-18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formel vikt 342.048
Procent renhet >95%