Läs mer
Trifenyl(tetradecyl)fosfoniumbromid, TRC
Produktkod. 30457361
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457361 25 g
30449337 1 g
30452969 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30457361 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80904525G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Trifenyl(tetradecyl)fosfoniumbromid
Kvantitet 25 g
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C16 H15 O9. Na
Formel vikt 374.061
Molekylvikt (g/mol) 374.275