Läs mer
Trifenyleddiksyra, 99 %
Produktkod. 10477340 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
10 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10477340 5 g Glasflaska 5g
10103480 10 g Glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10477340 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140300050
ChemsChrom Mega Deals
Använd kampanjkoden 27993
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 595-91-5 | C20H16O2 | 288,35 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 595-91-5
Molekylformel C20H16O2
Molekylvikt (g/mol) 288.35
MDL-nummer MFCD00004185
InChI-nyckel DCYGAPKNVCQNOE-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylacetic acid, acetic acid, triphenyl, triphenyl acetic acid, benzeneacetic acid, .alpha.,.alpha.-diphenyl, nsc 61, tri phenylacetic acid, pubchem9200, alpha-toluic acid, alpha,alpha-diphenyl, acmc-1arvb, maybridge1_006927
PubChem CID 68992
IUPAC-namn 2,2,2-trifenylättiksyra
LEDER OC(=O)C(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylacetic acid
Namnnotering 99%
Smältpunkt 268 °C till 269 °C
Färg Vit till Beige
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)3CCO2H
Kvantitet 5 g
Beilstein 09, 712
Formel vikt 288.34
Procent renhet 99%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.