missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Triphenylacetonitrile, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylacetonitrile |
| CAS | 6639-43-6 |
| Molekylformel | C20 H15 N |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | Triphenyl-acetonitrile, α,α-Diphenylbenzeneacetonitrile, Cyanotriphenylmethane, NSC 16078, Triphenylmethyl cyanide, Trityl cyanide, 2,2,2-Triphenylacetonitrile |
| InChI formel | InChI=1S/C20H15N/c21-16-20(17-10-4-1-5-11-17,18-12-6-2-7-13-18)19-14-8-3-9-15-19/h1-15H |
| LEDER | N#CC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | 2,2,2-triphenylacetonitrile |
| Molekylvikt (g/mol) | 269.34 |
| Formel vikt | 269.12 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?