Läs mer
Trifenylamin, 98 %
Produktkod. 11448476
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11448476 5 g 5g
11458476 25 g 25g
11468476 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11448476 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15939.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 603-34-9 | C18H15N | 245,325 g/mol
Trifenylamin används i organiska lysdioder som håltransportörer och som en farmaceutisk mellanprodukt. Den är belagd på filmbaser som primär fotoledare.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylamin används i organiska lysdioder som håltransportörer och som en farmaceutisk mellanprodukt. Den är belagd på filmbaser som primär fotoledare.
Löslighet
Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-34-9
Molekylformel C18H15N
Molekylvikt (g/mol) 245.325
MDL-nummer MFCD00003020
InChI-nyckel ODHXBMXNKOYIBV-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylamine, benzenamine, n,n-diphenyl, triphenyl amine, n,n-diphenylbenzenamine, amine, triphenyl, unii-njs65m2ds2, ccris 4887, n,n,n-triphenylamine, n,n-diphenylbenzeneamine, njs65m2ds2
PubChem CID 11775
IUPAC-namn N,N-difenylanilin
LEDER C1=CC=C(C=C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylamine
Smältpunkt 125°C to 129°C
Kokpunkt 365°C
Kvantitet 5 g
Beilstein 2050487
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 245.33
Procent renhet 98%
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylamine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Triphenylamine
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.