Läs mer
Trifenylamin, TRC
Produktkod. 30449912
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30449912 10 g
30453258 5 g
30453624 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30449912 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT89599510G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-08-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-34-9
Molekylformel C18H15N
Molekylvikt (g/mol) 245.32
Synonym Benzenamine, N,N-diphenyl- (9CI, ACI), N,N-Diphenylbenzenamine (ACI), Triphenylamine (8CI), N,N-Diphenylaniline, NSC 66458
IUPAC-namn N,N-difenylanilin
LEDER c1ccc(cc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylamine
Kvantitet 10 g
InChI formel InChI=1S/C18H15N/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
Formel vikt 245.1204