Läs mer
Triphenylantimony, Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15884611
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15884611 100 g 100g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15884611 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 8211990100
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
CAS 603-36-1
Smältpunkt 52°C to 54°C
Kokpunkt 377°C/1013 hPa
Molekylformel (C6H5)3Sb
MDL-nummer MFCD00003000
Kvantitet 100 g
Synonym Triphenylantimony, Triphenylstibine, Antimony triphenyl, Triphenylantimony
Molekylvikt (g/mol) 353.07