Läs mer
Trifenylantimon(V)-diklorid, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15482048
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15482048 25 g 25g
15472048 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15482048 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H55719.14
 Begränsad artikel
I lager
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-31-0
Molekylformel C18H15Cl2Sb
Molekylvikt (g/mol) 423.978
MDL-nummer MFCD00013598
InChI-nyckel PDGPVQHGCLPCES-UHFFFAOYSA-L
Synonym triphenylantimony dichloride, antimony, dichlorotriphenyl, dichlorotriphenylantimony, dichlorotriphenylstibine, antimony, triphenyldichloride, triphenylstibine dichloride, dichlorid trifenylantimonicny, dichlorid trifenylantimonicny czech, stibine, triphenyl-, dichloride 6ci, acmc-1ao41
PubChem CID 11662
IUPAC-namn diklor(trifenyl)-$l^{5}-stibane
LEDER C1=CC=C(C=C1)[Sb](C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylantimony(V) dichloride
Smältpunkt 143 °C till 145 °C
Färg Vitt
Odör Luktfritt
Linjär formel (C6H5)3SbCl2
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN2923
Formel vikt 423.97
Procent renhet 99%
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.