missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triphenylarsine 97%, Thermo Scientific™

Produktkod. 10336930 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10336930 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10336930 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140330050
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.

This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triphenylarsine
Namnnotering 97%
CAS 603-32-7
Smältpunkt 57°C to 62°C
Färg Colorless to Yellow
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Molekylformel C18H15As
Linjär formel (C6H5)3As
MDL-nummer MFCD00002994
Kvantitet 5 g
Beilstein 16, 828
Fieser 17,262
Synonym triphenylarsine, arsine, triphenyl, triphenyl arsenic, triphenylarsene, arsinetriphenyl, unii-mn8ez3fl74, mn8ez3fl74, triphenylarsenic, triphenyl arsine, triphenyl-arsine
InChI-nyckel BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C(C=C1)[As](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
IUPAC-namn triphenylarsane
Molekylvikt (g/mol) 306.24
PubChem CID 11773
Formel vikt 306.23
Procent renhet ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Solid
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.