Läs mer
Triphenylarsine, 97%
Produktkod. 11372236
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11372236 5 g 5g
11382236 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11372236 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03616.06
Request Bulk or Custom Format
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 603-32-7 | C18H15As | 306.24 g/mol
Trifenylarsin används i vissa metallkatalyserade kopplingsreaktioner. Det är en föregångare till tetrafenylarsoniumklorid, ett populärt utfällningsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylarsin används i vissa metallkatalyserade kopplingsreaktioner. Det är en föregångare till tetrafenylarsoniumklorid, ett populärt utfällningsmedel.
Löslighet
Löslig i metanol. Olösligt i vatten.
Anmärkningar
Hantera och förvara under inert gas. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-32-7
Molekylformel C18H15As
Molekylvikt (g/mol) 306.24
MDL-nummer MFCD00002994
InChI-nyckel BPLUKJNHPBNVQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylarsine, arsine, triphenyl, triphenyl arsenic, triphenylarsene, arsinetriphenyl, unii-mn8ez3fl74, mn8ez3fl74, triphenylarsenic, triphenyl arsine, triphenyl-arsine
PubChem CID 11773
IUPAC-namn trifenylarsan
LEDER C1=CC=C(C=C1)[As](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylarsine
Smältpunkt 58°C to 62°C
Kokpunkt 360°C
Flampunkt 265°C (509°F)
Linjär formel (C6H5)3As
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3465
Beilstein 1842037
Löslighetsinformation Soluble in methanol. Insoluble in water.
Formel vikt 306.24
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.