Läs mer
Trifenylkarbeniumhexafluorfosfat, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11332036
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11332036 10 g 10g
11342036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11332036 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L03140.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 437-17-2 | C19H15F6P | 388.29 g/mol
Trifenylkarbeniumhexafluorfosfat är ett reagens involverat i Si-H- och Si-Si-bindningsaktivering vid Pt av neutrala och katjoniska silyl-Pt-bisfosfinkomplex. Det används i undersökningar av interaktioner med mononukleära komplex av kromacetylacetonatnitrid. Den används i polyaddition av spiro-ortoestrar med dubbel ringöppning. Det används som reagens vid syntes av push-pull tropylium-fuserad aminoporfyrazin, beredning av cykloheptatrienyl och tropylium calix[4]arener, syntes av palladacykler som innehåller kiralt rhenium halvsandwichkomplex för användning som katalysator.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylkarbeniumhexafluorfosfat är ett reagens involverat i aktivering av Si-H och Si-Si bindningar vid Pt av neutrala och katjoniska silyl Pt bisfosfinkomplex. Det används i undersökningar av interaktioner med mononukleära komplex av kromacetylacetonatnitrid. Den används i polyaddition av spiro-ortoestrar med dubbel ringöppning. Det används som reagens vid syntes av″ push-pull″ tropylium-fuserad aminoporfyrazin, Framställning av cykloheptatrienyl och tropylium calix[4]arener, Syntes av palladacykler innehållande kiralt rhenium halvsandwichkomplex för användning som katalysator.
Löslighet
Lösligt i vatten. (27 g/L) vid °25 C.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvara vid 4 °C. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel och starka baser. Inkompatibel med värme och vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 437-17-2
Molekylformel C19H15F6P
Molekylvikt (g/mol) 388.29
MDL-nummer MFCD00013121
InChI-nyckel IBTFOFOFRZKIJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbenium hexafluorophosphate, trityl hexafluorophosphate, tritylium hexafluorophosphate, triphenylmethyl hexafluorophosphate, triphenylcarbonium hexafluorophosphate, tritylium, hexafluorophosphate 1-, triphenyl-methyliuhexafluorophosphate 1-, ph3cpf6, methylium, triphenyl-, hexafluorophosphate 1-, methylium, hexafluorophosphate 1-
PubChem CID 2723954
IUPAC-namn difenylmetylbensen;hexafluorfosfat
LEDER F[P-](F)(F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylcarbenium hexafluorophosphate
Smältpunkt ∽160°C (decomposition)
Linjär formel (C6H5)3CPF6
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 4344297
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Soluble in water. (27g/L) at 25°C.
Formel vikt 388.29
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.