Läs mer
Triphenylcarbenium tetrafluoroborate, 97%
Produktkod. 11459793
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11459793 10 g 10g
11469793 50 g 50g
11479793 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11459793 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12949.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 341-02-6 | C19H15BF4 | 330.133 g/mol
Den används vid utvinning av H-atomen hos alkoholer och deras O-substituerade derivat resulterar i oxidation till ketonerna och i oxidation av TMS-etrar till ketoner, sekundära alkoholer till ketoner och sekundära dioler till a-hydroxiketoner. Det appliceras som en reaktant involverad i syntesen av substituerade dihydroazulenfotobrytare, karbenbaserade Lewis par för väteaktivering, 1,3-dipolära cykloadditionsreaktioner för framställning avα -amino-β -hydroxiestrar, oxidation av alleniska föreningar, Mukaiyama aldoladditionsreaktioner och jonisk hydrering som motanjon och ligandkälla.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Det används vid utvinning av ɑ-H-atomen i alkoholer och deras O-substituerade derivat resulterar i oxidation till ketonerna och i oxidation av TMS-etrar till ketoner, sekundära alkoholer till ketoner och sekundära dioler till ɑ-hydroxiketoner. Det appliceras som en reaktant involverad i syntesen av substituerade dihydroazulenfotobrytare, karbenbaserade Lewis par för väteaktivering, 1,3-dipolära cykloadditionsreaktioner för framställning avα -amino-β -hydroxiestrar, oxidation av alleniska föreningar, Mukaiyama aldoladditionsreaktioner och jonisk hydrering som motanjon och ligandkälla.
Löslighet
Olösligt i vatten. Löslig i metanol.
Anteckningar
Fuktkänslig. Förvaras åtskilt från baser, vatten/fukt, värme och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd. Förvaras under inert gas. Förvara den kallt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 341-02-6
Molekylformel C19H15BF4
Molekylvikt (g/mol) 330.133
MDL-nummer MFCD00013120
InChI-nyckel VQXBOEYKSVVPSP-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbenium tetrafluoroborate, trityl tetrafluoroborate, tritylium tetrafluoroborate, triphenylmethylium tetrafluoroborate, diphenylmethylbenzene tetrafluoroborate, trityl fluoroborate, triphenylmethyl fluoroborate, triphenylcarbonium tetrafluoroborate, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-, methylium, triphenyl-, tetrafluoroborate 1-1:1
PubChem CID 2723955
IUPAC-namn difenylmetylbensen;tetrafluorborat
LEDER [B-](F)(F)(F)F.C1=CC=C(C=C1)[C+](C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylcarbenium tetrafluoroborate
Smältpunkt ∼207°C (decomposition)
Odör Odorless
Linjär formel (C6H5)3CBF4
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN3261
Beilstein 5085649
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water. Soluble in methanol.
Formel vikt 330.13
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.