Läs mer
Trifenylen, 98 %
Produktkod. 10173570 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10173570 5 g Glasflaska 5g
10183520 1 g Glasflaska 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10173570 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140360050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2125.43 SEK
    1908.65 SEK / 5g
    Save 216.78 SEK
    10% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-10-2026
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228,29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 217-59-4
Molekylformel C18H12
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD00001108
InChI-nyckel SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC-namn trifenylen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylene
Namnnotering 98%
Smältpunkt 196,0 °C till 200,0 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 438,0 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Kvantitet 5 g
Beilstein 05, 720
Merck Index 15, 9913
Formel vikt 228.29
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Needles
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.