Läs mer
Trifenylen, 98 %
Produktkod. 11344384
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11344384 5 g 5g
11334384 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11344384 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L00955.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
CAS: 217-59-4 | C18H12 | 228,29 g/mol
Trifenylen används i optik och elektronik. Det används också som en diskotisk mesogen i flytande kristallina material. Vidare är det en förening som fluorescerar i det ultravioletta området. Utöver detta används det vid framställning av trifenylen-2-karbaldehyd.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylen används i optik och elektronik. Det används också som en diskotisk mesogen i flytande kristallina material. Vidare är det en förening som fluorescerar i det ultravioletta området. Utöver detta används det vid framställning av trifenylen-2-karbaldehyd.
Löslighet Löslig i etanol, bensen, ättiksyra
, oljor och kloroform.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 217-59-4
Molekylformel C18H12
Molekylvikt (g/mol) 228.29
MDL-nummer MFCD00001108
InChI-nyckel SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9,10-benzophenanthrene, isochrysene, 9,10-benzphenanthrene, benzo l phenanthrene, 1,2,3,4-dibenznaphthalene, benzophenanthrene, 1,2:3,4-dibenznaphthalene, ccris 1301, triphenylen-1-yl
PubChem CID 9170
ChEBI CHEBI:33080
IUPAC-namn trifenylen
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylene
Smältpunkt 194 °C till 199 °C
Densitet 1.302
Kokpunkt 438 °C
Kvantitet 5 g
Beilstein 1342908
Merck Index 14,9740
Löslighetsinformation Löslig i etanol, bensen, ättiksyra, oljor och kloroform.
Formel vikt 228.3
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.