Läs mer
Trifenylen-d12, TRC
Produktkod. 30457102
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30457102 10 mg
30456558 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 30457102 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT90089810MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylene-D12
CAS 17777-56-9
Molekylformel C18 2H12
Kvantitet 10 mg
Synonym Triphenylene-d12 (7CI,8CI,9CI), Triphenylene D12
InChI formel InChI=1S/C18H12/c1-2-8-14-13(7-1)15-9-3-4-11-17(15)18-12-6-5-10-16(14)18/h1-12H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D,9D,10D,11D,12D
LEDER [2H]c1c([2H])c([2H])c2c3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c3c4c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c4c2c1[2H]
IUPAC-namn 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12-dodecadeuteriotriphenylene
Molekylvikt (g/mol) 240.36
Formel vikt 240.1692