Läs mer
Triphenylene, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16399467 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
1 mL
Produktkod. Kvantitet
16399467 1 mL
1 options
Produktkod. 16399467 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer S3764
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Innehåller
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
Triphenylene217-59-41000μg/mL
Certifikat
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA Complaint
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylene
Förpackning 2mL amber prescored glass ampule
CAS 217-59-4
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
Molekylformel C18H12
MDL-nummer MFCD00001108
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel SLGBZMMZGDRARJ-UHFFFAOYSA-N
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C1=CC=CC=C1C1=CC=CC=C21
IUPAC-namn triphenylene
Lösningsmedel eller matris Methanol-P&T
Molekylvikt (g/mol) 228.29
PubChem CID 9170
Kvantitet 1 mL
ChEBI CHEBI:33080
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 1000μg/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • TRIPHENYLENE
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Cancerogenitet Kategorija 2
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: dichloromethane
Product intended for laboratory use only