Läs mer
Trifenyleten, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11420783
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11420783 10 g 10g
11430783 50 g 50g
11440783 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11420783 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13244.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256.348 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 58-72-0
Molekylformel C20H16
Molekylvikt (g/mol) 256.348
MDL-nummer MFCD00004765
InChI-nyckel MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
PubChem CID 6025
ChEBI CHEBI:35034
IUPAC-namn 1,2-difenyletenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylethylene
Smältpunkt 67°C to 71°C
Kokpunkt 219°C to 221°C (14 mmHg)
Kvantitet 10 g
Beilstein 1867462
Formel vikt 256.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.