Läs mer
Trifenyletylen, 98+%
Product Code. 11430783
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Unit Size
11430783 50 g 50g
11420783 10 g 10g
11440783 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11430783 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A13244.18
 Begränsad artikel
I lager
Add to basket
CAS: 58-72-0 | C20H16 | 256,348 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 58-72-0
Molekylformel C20H16
Molekylvikt (g/mol) 256.348
MDL-nummer MFCD00004765
InChI-nyckel MKYQPGPNVYRMHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylethylene, triphenylethene, ethylene, triphenyl, benzilidenediphenylmethane, 1,1,2-triphenylethylene, ethene-1,1,2-triyltribenzene, 1,2-diphenylvinyl benzene, 1,2,2-triphenylethylene, benzene, 1,1',1-1-ethenyl-2-ylidene tris, unii-s4zlz1k74b
PubChem CID 6025
ChEBI CHEBI:35034
IUPAC-namn 1,2-difenyletenylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3
Spezifikation
Kemiskt namn eller material Triphenylethylene
Smältpunkt 67 °C till 71 °C
Kokpunkt 219 °C till 221 °C (14 mmHg)
Kvantitet 50 g
Beilstein 1867462
Formel vikt 256.35
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.