Läs mer
Trifenylmetan, 99+%
Produktkod. 13468368 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
13468368 500 g Glasflaska 500g
10041670 25 g Glasflaska 25g
10346500 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 13468368 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146385000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 519-73-3 | C19H16 | 244,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 519-73-3
Molekylformel C19H16
Molekylvikt (g/mol) 244.34
MDL-nummer MFCD00004763
InChI-nyckel AAAQKTZKLRYKHR-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethane, tritane, benzene, 1,1',1-methylidynetris, methane, triphenyl, diphenylmethyl benzene, 1,1',1-methanetriyltribenzene, unii-8o4utw9e17, ccris 5194, triphenyl methane, triphenylmethane?
PubChem CID 10614
ChEBI CHEBI:76212
IUPAC-namn benshydrylbensen
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethane
Namnnotering 99+%
Smältpunkt 90,0 °C till 94,0 °C
Färg Gult
Densitet 1.0100g/mL, 1.01
Kokpunkt 358,0 °C till 359,0 °C (754,0 mmHg)
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 99% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel (C6H5)3CH
Kvantitet 500 g
Beilstein 05,698
Merck Index 15,9914
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig i vatten
Formel vikt 244.34
Procent renhet 99+%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.