Läs mer
Trifenylmetan, TRC
Produktkod. 30450643
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30450643 5 g
1 options
Produktkod. 30450643 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8089005G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethane
CAS 519-73-3
Molekylformel C19H16
Kvantitet 5 g
Synonym 1,1',1''-Methylidynetris[benzene], NSC 4049, Tritane
InChI formel InChI=1S/C19H16/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,19H
LEDER c1ccc(cc1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Benshydrylbensen
Molekylvikt (g/mol) 244.33
Formel vikt 244.1252