missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Triphenylmethanesulfenyl Chloride, TRC

Produktkod. 30455965
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
25 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30455965 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30455965 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT80893025G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.

Begär ett pris för denna vara här.

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Triphenylmethanesulfenyl Chloride
CAS 24165-03-5
Molekylformel C19H15ClS
Kvantitet 25 g
Synonym Tritylsulfenyl Chloride, NSC 378986, Triphenylmethanesulfanyl Chloride, alpha,alpha-Diphenyl-benzenemethanesulfenyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C19H15ClS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H
LEDER ClSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn trityl thiohypochlorite
Molekylvikt (g/mol) 310.84
Formel vikt 310.0583
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.