Läs mer
Triphenylmethanesulfenyl Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylmethanesulfenyl Chloride |
| CAS | 24165-03-5 |
| Molekylformel | C19H15ClS |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | Tritylsulfenyl Chloride, NSC 378986, Triphenylmethanesulfanyl Chloride, alpha,alpha-Diphenyl-benzenemethanesulfenyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15ClS/c20-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| LEDER | ClSC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | trityl thiohypochlorite |
| Molekylvikt (g/mol) | 310.84 |
| Formel vikt | 310.0583 |