Läs mer
Trifenylmetanol, 97 %
Produktkod. 10226160 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10226160 50 g Plastflaska 50g
10724661 250 g Plastflaska 250g
11914651 1 kg Plastflaska 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10226160 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 158910500
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260,34 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-84-6
Molekylformel C19H16O
Molekylvikt (g/mol) 260.34
MDL-nummer MFCD00004445,MFCD10565638
InChI-nyckel LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 6457
IUPAC-namn trifenylmetanol
LEDER OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethanol
Smältpunkt 160 °C till 164 °C
Färg Vitt till gult
Kokpunkt 360 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C6H5)3COH
Kvantitet 50 g
Beilstein 06,713
Merck Index 15,9912
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: lösliga i koncentration H2SO4 och glaciärättiksyra, lösliga i alkohol, eter och bensen
Formel vikt 260.32
Procent renhet 97%
Fysisk form Fint kristallint pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.