Läs mer
Trifenylmetanol, 98 %
Produktkod. 11444173
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11444173 50 g 50g
11454173 250 g 250g
11434173 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444173 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A10366.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    561.00 SEK
    454.65 SEK / 50g
    Save 106.35 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 76-84-6 | C19H16O | 260,34 g/mol
Trifenylmetanol används som reagens i forskningslaboratoriet. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av de kommersiellt användbara triarylmetanfärgämnena. Det används vid framställning av trifenylmetan. Det används också som ett antiproliferativt medel. Vidare används det vid framställning av tvåelektronreduktionsprodukt av pyrylogen. Utöver detta reagerar den med trifenylfosfinoxid för att bilda ett 1:1 molekylärt komplex. Den fungerar som en specifik klatratvärd för metanol och dimetylsulfoxid och bildar klatratinklusionskomplex.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylmetanol används som reagens i forskningslaboratoriet. Det fungerar som en mellanprodukt vid framställningen av de kommersiellt användbara triarylmetanfärgämnena. Det används vid framställning av trifenylmetan. Det används också som ett antiproliferativt medel. Vidare används det vid framställning av tvåelektronreduktionsprodukt av pyrylogen. Utöver detta reagerar den med trifenylfosfinoxid för att bilda ett 1:1 molekylärt komplex. Den fungerar som en specifik klatratvärd för metanol och dimetylsulfoxid och bildar klatratinklusionskomplex.
Löslighet Löslig i dioxan, etanol, vatten, eter och bensen
.
Anmärkningar
Inkompatibel med syror, syraklorider, syraanhydrider och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 76-84-6
Molekylformel C19H16O
Molekylvikt (g/mol) 260.34
MDL-nummer MFCD00004445,MFCD10565638
InChI-nyckel LZTRCELOJRDYMQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylcarbinol, trityl alcohol, tritanol, triphenylmethyl alcohol, triphenyl methanol, triphenyl carbinol, methanol, triphenyl, unii-u97q0ou9kb, triphenyl-methanol, benzenemethanol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 6457
IUPAC-namn trifenylmetanol
LEDER OC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethanol
Smältpunkt 161 °C till 164 °C
Kokpunkt 360 °C till 380 °C
Analysprocentintervall 98%
Kvantitet 50 g
Beilstein 1460837
Merck Index 14,9739
Löslighetsinformation Löslig i dioxan, etanol, vatten, eter och bensen.
Formel vikt 260.34
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.