Läs mer
Trifenylmetanol, Mikromol™
Beskrivning
Trifenylmetanol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylmethanol |
| CAS | 76-84-6 |
| Analyt- eller komponentnamn | Triphenylmethanol |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C19 H16 O |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17025 |
| Synonym | Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G |
| InChI formel | InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H |
| LEDER | OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | Trifenylmetanol |
| Visa mer |