Läs mer
Trifenylmetanol, Mikromol™
Produktkod. 17933616
Change view
Kvantitet:
25 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17933616 100 mg
17900476 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17933616 Leverantör Mikromol Leverantörsnummer MM0173.04
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Discover Mikromol – din pålitliga källa för högkvalitativa läkemedelsreferensstandarder. Stöder noggrann, regelrätt analys med material som är ackrediterat 17034 ISO och utformat för att säkerställa förtroende för varje resultat.
Trifenylmetanol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethanol
CAS 76-84-6
Analyt- eller komponentnamn Triphenylmethanol
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel C19 H16 O
Certifikat och efterlevnad ISO 17025
Synonym Losartan Potassium Imp. G (EP), Losartan Imp. G (EP), Zidovudine Imp. D (EP), Triphenylmethanol, Triphenylmethanol, Ph Eur Zidovudine Impurity D, Losartan Potassium Impurity G, Zidovudine Impurity D, Losartan Impurity G
InChI formel InChI=1S/C19H16O/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15,20H
LEDER OC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Trifenylmetanol
Molekylvikt (g/mol) 260.33
Kvantitet 100 mg
Formel vikt 260,1201 g/mol