Läs mer
Triphenylmethanol, Sigma-Aldrich™
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 76-84-6 |
| Smältpunkt | 160°C to 163°C (External MSDS) |
| Molekylformel | (C6H5)3COH |
| MDL-nummer | MFCD00004445 |
| Kvantitet | 50 g |
| Synonym | Triphenylmethanol, Triphenyl carbinol, Triphenylmethanol |
| Molekylvikt (g/mol) | 260.33 |
| Kvalitet | Research |