Läs mer
Triphenylmethyl Azide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Triphenylmethyl Azide |
| CAS | 14309-25-2 |
| Molekylformel | C19 H15 N3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | NSC 206136, NSC 87890, Trityl Azide, [Azido(diphenyl)methyl]benzene |
| InChI formel | InChI=1S/C19H15N3/c20-22-21-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H |
| LEDER | [N-]=[N+]=NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| IUPAC-namn | [azido(diphenyl)methyl]benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 285.342 |
| Formel vikt | 285.127 |