Läs mer
Triphenylmethyl bromide, 98%
Produktkod. 10575481 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10575481 10 g Glass bottle 10g
10736432 50 g Glass bottle 50g
10157743 250 g Glass bottle 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10575481 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 140390100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 596-43-0 | C19H15Br | 323.22 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 596-43-0
Molekylformel C19H15Br
Molekylvikt (g/mol) 323.22
MDL-nummer MFCD00000120
InChI-nyckel NZHXEWZGTQSYJM-UHFFFAOYSA-N
Synonym bromotriphenylmethane, triphenylmethyl bromide, trityl bromide, triphenylbromomethane, bromodiphenylmethyl benzene, methane, bromotriphenyl, benzene, 1,1',1-bromomethylidyne tris, triphenylmethylbromide, bromomethanetriyl tribenzene, 2-bromo-1,1,1-triphenylethane
PubChem CID 11692
IUPAC-namn [bromo(diphenyl)methyl]benzene
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)Br
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethyl bromide
Smältpunkt 151°C to 155°C
Färg Yellow
Kokpunkt 230°C (15.0 mmHg)
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (Argentometry)
Förpackning Glass bottle
Linjär formel (C6H5)3CBr
Kvantitet 10 g
Beilstein 05, 704
Fieser 01,1254; 16,375
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vikt 323.22
Procent renhet 98%
Fysisk form Crystalline Powder
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylmethyl bromide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.