Läs mer
Trifenylmetylmercaptan, 98+%
Produktkod. 11422687
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11422687 5 g 5g
11432687 25 g 25g
11442687 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11422687 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14888.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-08-2026
CAS: 3695-77-0 | C19H16S | 276,397 g/mol
Trifenylmetylmerkaptan, används som ett reagens som används för införande av tiolgrupp. Trifenylmetantiol är ett reagens som används för mild introduktion av merkaptofunktionaliteten. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt; Kemisk syntes.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Trifenylmetylmerkaptan, används som ett reagens som används för införande av tiolgrupp. Trifenylmetantiol är ett reagens som används för mild introduktion av merkaptofunktionaliteten. Det används också som en farmaceutisk mellanprodukt; Kemisk syntes.
Löslighet Det är olösligt
i vatten.
Anmärkningar
Förvaras svalt. Förvara behållaren väl tillsluten på en torr och väl ventilerad plats. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 3695-77-0
Molekylformel C19H16S
Molekylvikt (g/mol) 276.397
MDL-nummer MFCD00004854
InChI-nyckel JQZIKLPHXXBMCA-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylmethyl mercaptan, trityl mercaptan, tritylthiol, triphenylmethylmercaptan, methanethiol, triphenyl, tritylmercaptan, triphenyl-methanethiol, alpha,alpha-diphenylbenzenemethanethiol, benzenemethanethiol, alpha,alpha-diphenyl, benzenemethanethiol, .alpha.,.alpha.-diphenyl
PubChem CID 77281
IUPAC-namn trifenylmetantiol
LEDER C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)S
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethyl mercaptan
Smältpunkt 103°C to 108°C
Odör Stench
Kvantitet 5 g
Beilstein 2113168
Löslighetsinformation It is insoluble in water.
Formel vikt 276.4
Procent renhet ≥98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.