Läs mer
Trifenylmetamin, TRC
Produktkod. 30451491
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30451491 5 g
1 options
Produktkod. 30451491 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8089605G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethylamine
CAS 5824-40-8
Molekylformel C19H17N
Kvantitet 5 g
Synonym α,α-Diphenylbenzenemethanamine, Tritylamine, Aminotriphenylmethane, NSC 1154, Triphenylmethanamine
InChI formel InChI=1S/C19H17N/c20-19(16-10-4-1-5-11-16,17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18/h1-15H,20H2
LEDER NC(c1ccccc1)(c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn Trifenylmetanamin
Molekylvikt (g/mol) 259.35
Formel vikt 259.1361