Läs mer
Trifenylmetyliumtetrafluoroborat, TRC
Produktkod. 30456959
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30456959 1 g
1 options
Produktkod. 30456959 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCT8993081G
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylmethylium Tetrafluoroborate
CAS 341-02-6
Molekylformel C19H15BF4
Kvantitet 1 g
Synonym Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (1:1) (ACI), Borate(1-)','tetrafluoro-','triphenylmethylium (ZCI), Borate(1-)','tetrafluoro-','tritylium (8CI), Methylium','triphenyl-','tetrafluoroborate(1-) (9CI), Tritylcarbonium fluoborate (6CI), Tritylium tetrafluoroborate (7CI), Tritylium','tetrafluoroborate(1-) (8CI), NSC 176021, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate, Triphenylcarbonium tetrafluoroborate(1-), Triphenylmethyl fluoroborate, Triphenylmethyl tetrafluoroborate, Triphenylmethylium tetrafluoroborate, Trityl fluoroborate, Trityl tetrafluoroborate, Trityl tetrafluoroborate(1-)
InChI formel InChI=1S/C19H15.BF4/c1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;2-1(3,4)5/h1-15H;/q+1;-1
LEDER F[B-](F)(F)F.c1ccc(cc1)[C+](c2ccccc2)c3ccccc3
IUPAC-namn difenylmetylbensen; Tetrafluororat
Molekylvikt (g/mol) 330.1
Formel vikt 330.1203
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.