Läs mer
Trifenylfosfin-3,3',3″ -trisulfonsyra trinatriumsalthydrat, tech. 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11398328
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11398328 5 g 5g
11410231 0.25 g 0.25g
11308338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11398328 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 039538.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Vid rening av ädla metaller
Trifenylfosfin-3,3',3″ -trisulfonsyra trinatriumsalthydrat är användbart för framställning av vattenlösliga organometallkatalysatorer, som finner tillämpning vid hydroformylering av propen. Den fungerar som en Lewis bas, som är starkare än trifenylfosfin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335421-90-4
Molekylformel C18H12Na3O9PS3
Molekylvikt (g/mol) 568.41
MDL-nummer MFCD00145472
InChI-nyckel MYAJTCUQMQREFZ-UHFFFAOYSA-K
Synonym sodium 3,3',3-phosphinetriyltribenzenesulfonate, tppts, triphenylphosphine-3,3',3-trisulfonic acid trisodium salt, tris 3-sulfophenyl phosphine trisodium salt, trisodium 3,3',3-phosphinetriyltris benzene-1-sulphonate, trisodium 3-bis 3-sulfonatophenyl phosphanylbenzenesulfonate, tri m-sulfophenyl phosphine, sodium salt, benzenesulfonic acid, 3,3',3-phosphinidynetris-, trisodium salt, triphenylphosphine-3,3 ,3-trisulfonic acid trisodium salt, pubchem16013
PubChem CID 6099338
IUPAC-namn trinatrium;3-bis(3-sulfonatofenyl)fosfanylbensensulfonat
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine-3,3',3''-trisulfonic acid trisodium salt hydrate
Kvantitet 5 g
Beilstein 3584807
Löslighetsinformation Soluble in water
LEDER [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC(=CC=C1)P(C1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O
Formel vikt 568.41 (Anhydrous)
Procent renhet 85%
Kvalitet Teknisk
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.