Läs mer
Triphenylphosphine, 99%
Produktkod. p-208815 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25g
5kg
Produktkod. 10143620
Brand: Thermo Scientific Acros 140420250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 603-35-0 | C18H15P | 262.29 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 603-35-0
Molekylformel C18H15P
Molekylvikt (g/mol) 262.29
MDL-nummer MFCD00003043 MFCD20489348
InChI-nyckel RIOQSEWOXXDEQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym triphenylphosphine, triphenyl phosphine, phosphine, triphenyl, triphenylphosphorus, triphenyl-phosphane, triphenylphosphide, phosphorustriphenyl, trifenylfosfin, trifenylfosfin czech, triphenylphosphine resin
PubChem CID 11776
IUPAC-namn trifenylfosfan
LEDER C1=CC=C(C=C1)P(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Triphenylphosphine
Smältpunkt 78.5°C to 81.5°C
Färg Vitt
Kokpunkt 377.0°C
Flampunkt 181°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98.5% min. (GC)
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (C6H5)3P
Kvantitet 25 g
Beilstein 16,759
Fieser 01,1238; 02,443; 03,317; 04,548; 05,725; 06,643; 07,403; 11,588; 12,550; 13,308; 14,60; 15,248; 16,264; 17,389
Merck Index 15,9916
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,, soluble in benzene, chloroform, acetone and ccl4,, freely soluble in diethyl ether,, slightly soluble in alcohol
Formel vikt 262.28
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver, kristaller eller flingor
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Triphenylphosphine
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Luftvägssensibilisering Kategorija 1
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H317-Kan orsaka allergisk hudreaktion.
  • H373-Kan orsaka organskador.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.